Flame atomisation systems
Flame atomisation systems
High vacuum capillary tubing
N° de catalogue VARI9910044000
Fournisseur:   VARIAN
Flame atomisation systems
N° de catalogue VARI9910044000
Fournisseur:  VARIAN
Flame atomisation systems
Flame atomisation systems
High vacuum capillary tubing
Prix
41,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The Mark 7 atomisation system handles complex matrices and achieves precise results quickly.
  • Contoured design for outstanding resistance to blockage even with the most difficult examples
  • Corrosion-resistant components
  • For high-acid matrices
Mark 7 system includes removable twin-headed mixing paddles in order to offering thorough mixing, super-fine aerosol and for precise, accurate determinations.
This system provides the capability to introduce high matrix samples and the flexibility to achieve high sensitivity. In this system the operator can tune performances by the external adjustable impact beads.
Informations de commande: An adjustable barrel nebuliser, nebuliser-cleaning wire, PTFE impact beads, a burner cleaning and alignment card, and high-vacuum capillary tubings are available separately.
Spécifications
  • Désignation:
    High vacuum capillary tubing
  • Seq:
    205
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI6910009700
    Nitrile O-ring for capillary assembly in spray chamber ; i.Ø = 1/32" o.Ø = 3/32"
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 21,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI9910025700
    Glass impact beads
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - 192,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI9910093400
    Aqueous spray chamber o-ring
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 81,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI9910093500
    Organics o-ring
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 100,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI9910093600
    Fluorinated mixing paddles
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 237,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI9910105800
    Integrated liquid trap (fluorinated float and magnet)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 401,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI9910093000
    Nebuliser capillary kit
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 722,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI9910093100
    Integrated nebuliser block
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 280,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI190034100
    Flame atomisation system kit
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 2 720,00 €