Cuves pour fluorescence
Cuve Submicro, faible espace de tête (headspace), avec bouchon, 40 µl, 10 mm, Quartz
Catalog # VARI6610024200
Supplier: VARIAN
Jump to:
Product Details & Documents
Ces cuvettes sont conçues pour une utilisation avec un spectrophotomètre à fluorescence Cary Eclipse.
Pour des applications dans les universités, sciences de la vie, la biotechnologie, les produits chimiques, l'énergie et les analyses alimentaires.
Specifications
- Trajet optique:10 mm
- Volume:40 µl
- Matière fenêtre:Quartz
- Désignation:Cuve Submicro, faible espace de tête (headspace), avec bouchon
- Seq:003
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.