Cuves pour fluorescence
Fluorescence flow cell, 40 µl, 10 mm, Quartz
N° de catalogue VARI6610023700
Fournisseur: VARIAN
Aller à :
Product Details & Documents
Ces cuvettes sont conçues pour une utilisation avec un spectrophotomètre à fluorescence Cary Eclipse.
Pour des applications dans les universités, sciences de la vie, la biotechnologie, les produits chimiques, l'énergie et les analyses alimentaires.
Spécifications
- Trajet optique:10 mm
- Volume:40 µl
- Matière fenêtre:Quartz
- Désignation:Fluorescence flow cell
- Seq:002