Cuves pour fluorescence
Fluorescence micro-cell, 400 µl, 10 mm, Quartz
VARI6610021500
: VARIAN
Ces cuvettes sont conçues pour une utilisation avec un spectrophotomètre à fluorescence Cary Eclipse.
Pour des applications dans les universités, sciences de la vie, la biotechnologie, les produits chimiques, l'énergie et les analyses alimentaires.
- Trajet optique:10 mm
- Volume:400 µl
- Matière fenêtre:Quartz
- Désignation:Fluorescence micro-cell
- Seq:004
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.