Cuves pour fluorescence
Microcuve triangulaire, partie supérieure ouverte, base carrée, 1,7 ml, 10 mm, Quartz
N° de catalogue VARI6610021300
Fournisseur: VARIAN
Aller à :
Product Details & Documents
Ces cuvettes sont conçues pour une utilisation avec un spectrophotomètre à fluorescence Cary Eclipse.
Pour des applications dans les universités, sciences de la vie, la biotechnologie, les produits chimiques, l'énergie et les analyses alimentaires.
Spécifications
- Trajet optique:10 mm
- Volume:1,7 ml
- Matière fenêtre:Quartz
- Désignation:Microcuve triangulaire, partie supérieure ouverte, base carrée
- Seq:006
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



