Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Cuves pour fluorescence

Cuves pour fluorescence

Microcuve triangulaire avec bouchon, base carrée, 1,7 ml, 10 mm, Quartz
N° de catalogue VARI6610021200
Fournisseur:   VARIAN
Cuves pour fluorescence
N° de catalogue VARI6610021200
Fournisseur:  VARIAN
Cuves pour fluorescence
Cuves pour fluorescence

Microcuve triangulaire avec bouchon, base carrée, 1,7 ml, 10 mm, Quartz

Prix
510,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Ces cuvettes sont conçues pour une utilisation avec un spectrophotomètre à fluorescence Cary Eclipse.

Pour des applications dans les universités, sciences de la vie, la biotechnologie, les produits chimiques, l'énergie et les analyses alimentaires.

Spécifications
  • Trajet optique:
    10 mm
  • Volume:
    1,7 ml
  • Matière fenêtre:
    Quartz
  • Désignation:
    Microcuve triangulaire avec bouchon, base carrée
  • Seq:
    005
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.