Dissolution cuvettes
Dissolution cuvette, 715 µl, 10 mm
Catalog # VARI6610020200
Supplier: VARIAN
Jump to:
Product Details & Documents
Increase flexibility and capabilities of spectrophotometers thanks to certified calibration and installation cuvettes.
Suitable for optimum optical performance in any applications.
Specifications
- Trajet optique:10 mm
- Volume:715 µl
- Désignation:Dissolution cuvette
Accessories
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- VARI110260190Porte-cellule standard (10 mm) incl. élévateur de cellule et vis de réglage de hauteur de celluleLog in for availability1 * 1 ST - 410,00 €
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- VARI210125300Porte-cuve, longueur de parcours variable (5, 10, 20, 30, 40 et 50 mm), à utiliser avec Cary 50/60 ou Cary 100/300Log in for availability1 * 1 ST - 841,00 €
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice