Dissolution cuvettes
Dissolution cuvette, 227 µl, 2 mm
N° de catalogue VARI6610020000
Fournisseur: VARIAN
Aller à :
Product Details & Documents
Increase flexibility and capabilities of spectrophotometers thanks to certified calibration and installation cuvettes.
Suitable for optimum optical performance in any applications.
Spécifications
- Trajet optique:2 mm
- Volume:227 µl
- Désignation:Dissolution cuvette
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- VARI110260190Porte-cellule standard (10 mm) incl. élévateur de cellule et vis de réglage de hauteur de celluleConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 410,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- VARI210125300Porte-cuve, longueur de parcours variable (5, 10, 20, 30, 40 et 50 mm), à utiliser avec Cary 50/60 ou Cary 100/300Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 841,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- VARI6610018900Barreaux d'agitation magnétiques, 7×2 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 61,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- VARI7418000400Barreau d'agitation magnétique, PTFEConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 36,00 €