Dissolution cuvettes
Dissolution cuvettes
Dissolution cuvette, 715 µl, 10 mm
N° de catalogue VARI6610015200
Fournisseur:   VARIAN
Dissolution cuvettes
N° de catalogue VARI6610015200
Fournisseur:  VARIAN
Dissolution cuvettes
Dissolution cuvette, 715 µl, 10 mm
Prix
945,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Increase flexibility and capabilities of spectrophotometers thanks to certified calibration and installation cuvettes.
Suitable for optimum optical performance in any applications.
Spécifications
  • Trajet optique:
    10 mm
  • Volume:
    715 µl
  • Désignation:
    Dissolution cuvette
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI110260190
    Porte-cellule standard (10 mm) incl. élévateur de cellule et vis de réglage de hauteur de cellule
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 410,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI10048100
    Base de porte-cuve
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI110645090
    Porte-cellule micro
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 425,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI110648190
    Cell base
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 74,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI210125300
    Porte-cuve, longueur de parcours variable (5, 10, 20, 30, 40 et 50 mm), à utiliser avec Cary 50/60 ou Cary 100/300
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 841,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI6610018900
    Barreaux d'agitation magnétiques, 7×2 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 61,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI7418000400
    Barreau d'agitation magnétique, PTFE
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 36,00 €