2-Picoline-[D₇] (98% D)
Flacon verre pour solides, 1 g
N° de catalogue PROOCIL-DLM-1293-1
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
2-Picoline-[D₇] (98% D)
N° de catalogue PROOCIL-DLM-1293-1
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS: 93951-93-0
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 2-Picoline-[²H₇]
- Numéro CAS:93951-93-0
- Formule:C₆D₇N
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 g
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



