Solution de décontamination, DNA-ExitusPlus™
DNA/RNA-ExitusPlus™, recharge, 1 L
N° de catalogue A7089.1000RF
Fournisseur:   PanReac AppliChem
Solution de décontamination, DNA-ExitusPlus™
N° de catalogue A7089.1000RF
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Numéro CAS:  
Solution de décontamination, DNA-ExitusPlus™
Solution de décontamination, DNA-ExitusPlus™
DNA/RNA-ExitusPlus™, recharge, 1 L
Numéro CAS:  
Prix
157,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Solution pour l'élimination de la contamination par ADN des surfaces. Convient au nettoyage de l'équipement et des stations de travail PCR, de l'équipement d'électrophorèse, ainsi que des pipettes et des tubes de réaction, par exemple.
  • Composants biodégradables et non toxiques pour l'homme
  • Ne contient pas d'acides minéraux agressifs ni de substances alcalines
  • Aucun solvant organique ni composant volatil
  • Fournie sous la forme de pulvérisateurs ou de recharges (RF)
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 L
  • Désignation:
    DNA/RNA-ExitusPlus™, recharge
  • Cat. No.:
    A7089.1000RF
  • Température de stockage:
    Ambient
Spécifications