Digitonin
Glass bottle for solids, 5 g
N° de catalogue A1905.0005
Fournisseur:   PanReac AppliChem
Digitonin
N° de catalogue A1905.0005
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Numéro CAS:  11024-24-1
Digitonin
Glass bottle for solids, 5 g
Numéro CAS:  11024-24-1
Prix
1 650,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Digitonin
  • Numéro CAS:11024-24-1
  • Formule:C₅₆H₉₂O₂₉
  • Numéro MDL:MFCD00077729
  • Poids moléculaire:1229.312 g/mol
  • EINECS:234-255-6
  • UN:3462
  • ADR:6.1,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    5 g
Spécifications