Sodium hydroxyde, microperles pour analyses
Flacon plastique, 2,5 kg
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Sodium hydroxyde, microperles pour analyses
N° de catalogue ACRO383040025
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 1310-73-2
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Caustic soda
- Numéro CAS:1310-73-2
- Formule:NaOH
- Numéro MDL:MFCD00003548
- Poids moléculaire:40 g/mol
- Index Merck:14,08627
- Point d'ébullition:1390 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:318 °C
- Densité:2,13 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:215-185-5
- UN:1823
- ADR:8,II
- REACH:01-2119457892-27
Documents
ACRO38304
FDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White Pearls
- Titration with HCl:≥99.0 %
- Sodium carbonate (Na2CO3):≤0.4 %
- Sodium sulfate (Na2SO4):≤80 ppm
- Sodium chloride (NaCl):≤200 ppm
- Iron (Fe):≤10 ppm
- Lead (Pb):≤0.5 ppm
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:2,5 kg