Sodium L(+)-ascorbate 99%
Flacon verre pour solides, 5 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Sodium L(+)-ascorbate 99%
N° de catalogue ACRO352680050
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 134-03-2
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Sodium ascorbate, L(+)-Ascorbic acid sodium salt, L-Ascorbic acid sodium salt, Sodium (R)-2-((S)-1,2-dihydroxyethyl)-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate, Acidum ascorbicum sodium salt
- Numéro CAS:134-03-2
- Formule:C₆H₇NaO₆
- Numéro MDL:MFCD00082340
- Poids moléculaire:198.11 g/mol
- Point de fusion:219…221 °C (déc.)
- Densité:1,799 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:205-126-1
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to yellow Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Titration Iodimetric:98.5 to 101.5 %
- Solubility:(5% in water) Clear colorless to light yellow
- Specific optical rotation:+103° to +108° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:5 g