n-Pentane pour analyses
Flacon Verre, 2,5 L
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
n-Pentane pour analyses
N° de catalogue ACRO383900025
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 109-66-0
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Pentane
- Numéro CAS:109-66-0
- Formule:H₃C(CH₂)₃CH₃
- Numéro MDL:MFCD00009498
- Poids moléculaire:72.15 g/mol
- Index Merck:13,07193
- Point d'ébullition:36 °C (760 mmHg)
- Point de fusion:–130 °C
- Densité:0,626 g/cm³
- Point d'éclair:–49 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-692-4
- UN:1265
- ADR:3,II
- REACH:01-2119459286-30
Documents
ACRO38390
SDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.01 % (K.F.)
- GC:≥99.0 %
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.002 %
- Acidity/alkalinity:≤0.0001 meq/g
- Calcium (Ca):≤0.5 ppm
- Copper (Cu):≤0.05 ppm
- Iron (Fe):≤0.2 ppm
- Lead (Pb):≤0.05 ppm
- Magnesium (Mg):≤0.1 ppm
- Potassium (K):≤0.2 ppm
- Sodium (Na):≤1 ppm
- Zinc (Zn):≤0.1 ppm
- Total phosphorus (P):≤0.5 ppm
- Total silicon (Si):≤0.02 ppm
- Total sulfur (S):≤5 ppm
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:2,5 L
- Cat. No.:ACRO383900025