Buffer solutions, ready to use
Buffer solutions, ready to use
9,2, ±0,02, Borate, incolore, Plastic bottle, 500 mL
N° de catalogue ACRO383875000
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Buffer solutions, ready to use
N° de catalogue ACRO383875000
Numéro CAS:  
Buffer solutions, ready to use
9,2, ±0,02, Borate, incolore, Plastic bottle, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
31,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
  • Traceable to NIST
  • Clear colourless solutions
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Type de tampon de pH:
    Borate
  • Cdt:
    500 mL
  • Couleur:
    incolore
  • Précision du pH:
    ±0,02
  • Valeur pH:
    9,2
  • Cat. No.:
    ACRO383875000
  • Densité:
    1