Buffer solutions, ready to use
7,00, ±0,02, Phosphate, incolore, Plastic bottle, 1 L
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Buffer solutions, ready to use
Catalog # ACRO383850010
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Aller à :
Product Details & Documents
- Traceable to NIST
- Clear colourless solutions
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Type de tampon de pH:Phosphate
- Cdt:1 L
- Couleur:incolore
- Précision du pH:±0,02
- Valeur pH:7,00
- Cat. No.:ACRO383850010
- Densité:1