Buffer solutions, ready to use
4,00, ±0,02, Phtalate, incolore, Plastic bottle, 500 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Buffer solutions, ready to use
N° de catalogue ACRO383835000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
- Traceable to NIST
- Clear colourless solutions
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Type de tampon de pH:Phtalate
- Cdt:500 mL
- Couleur:incolore
- Précision du pH:±0,02
- Valeur pH:4,00