Iode 99+%, pur
Flacon verre pour solides, 1 kg
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
- CAS Number:7553-56-2
- Formula:I₂
- MDL Number:MFCD00011355
- Molecular Weight:253.81 g/mol
- Merck Index:13,05036
- Boiling Pt:185 °C (760 mmHg)
- Melting Pt:113 °C
- Density:4,9 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Température ambiante
- EINECS:231-442-4
- UN:3495
- ADR:8,III
Documents
ACRO38705
SDS
Specifications
Specification Test Results
- Appearance:Dark grey Metallic spheres
- Titration Iodometric:≥99.0 %
- Insoluble matter:Pass
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 kg