Iode 99+%, pur
Flacon Verre, 250 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Iode 99+%, pur
N° de catalogue ACRO387052500
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 7553-56-2
Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:7553-56-2
- Formule:I₂
- Numéro MDL:MFCD00011355
- Poids moléculaire:253.81 g/mol
- Index Merck:13,05036
- Point d'ébullition:185 °C (760 mmHg)
- Point de fusion:113 °C
- Densité:4,9 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-442-4
- UN:3495
- ADR:8,III
Documents
ACRO38705
FDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Dark grey Metallic spheres
- Titration Iodometric:≥99.0 %
- Insoluble matter:Pass
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:250 g