Iode 99+%, pur
Flacon Verre, 100 g
- :7553-56-2
- :I₂
- :MFCD00011355
- :253.81 g/mol
- :13,05036
- :185 °C (760 mmHg)
- :113 °C
- :4,9 g/cm³ (20 °C)
- :Température ambiante
- :231-442-4
- :3495
- :8,III
- Appearance:Dark grey Metallic spheres
- Titration Iodometric:≥99.0 %
- Insoluble matter:Pass
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 g