Buffer solution pH 7, Phosphate buffer
di-Sodium hydrogénophosphate en solution aqueuse, 7,00, ±0,02, Phosphate, Plastic bottle, 500 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Buffer solution pH 7, Phosphate buffer
N° de catalogue ACRO258595000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Type de tampon de pH:Phosphate
- Cdt:500 mL
- Désignation:di-Sodium hydrogénophosphate en solution aqueuse
- Précision du pH:±0,02
- Valeur pH:7,00
- Cat. No.:ACRO258595000
- Apparence:Clear colourless solution
- Concentration:3.54 g potassium dihydrogen phosphate and 14.7 g i-sodium hydrogen phosphate per litre