Acide nalidixique 99.5%
Acide nalidixique 99.5%
Flacon Verre, 5 g
N° de catalogue ACRO169900050
Santé
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Acide nalidixique 99.5%
N° de catalogue ACRO169900050
Numéro CAS:  389-08-2
Acide nalidixique 99.5%
Acide nalidixique 99.5%
Flacon Verre, 5 g
Numéro CAS:  389-08-2
Prix
41,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:389-08-2
  • Formule:C₁₂H₁₂N₂O₃
  • Numéro MDL:MFCD00006884
  • Poids moléculaire:232.24 g/mol
  • Point de fusion:225…231 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:206-864-7
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    White to light yellow Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    225 to 231 °C
  • Titration with NaOH:
    ≥99.4 %
  • Specific optical rotation:
    -44.0° to -48.0° (20 °C, 589 nm) (c=0.7, water)
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    5 g
Spécifications