Morpholine 99+%, très pur
Flacon Verre, 5 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Morpholine 99+%, très pur
N° de catalogue ACRO158680050
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 110-91-8
Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:110-91-8
- Formule:C₄H₉NO
- Numéro MDL:MFCD00005972
- Poids moléculaire:87.12 g/mol
- Index Merck:12,06362
- Point d'ébullition:126…130 °C (760 mmHg)
- Point de fusion:–5 °C
- Densité:0,99 g/cm³
- Point d'éclair:32 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-815-1
- UN:2054
- ADR:8,I
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
- GC:≥99.0 %
- Color scale:≤20 APHA
- Insoluble matter:≤0.01 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:5 mL