3,5-Dinitroaniline 98%
Flacon verre pour solides, 10 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
3,5-Dinitroaniline 98%
N° de catalogue ACRO116940100
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 618-87-1
Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:618-87-1
- Formule:C₆H₅N₃O₄
- Numéro MDL:MFCD00007263
- Poids moléculaire:183.12 g/mol
- Point de fusion:159…163 °C
- Densité:1,601 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:>100 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:210-567-8
- UN:1596
- ADR:6.1,II
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Yellow to light brown Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:159 to 163 °C
- HPLC:≥97.5 %
- Calcium (Ca):≤50 ppm
- Copper (Cu):≤20 ppm
- Iron (Fe):≤10 ppm
- Lead (Pb):≤20 ppm
- Magnesium (Mg):≤50 ppm
- Nickel (Ni):≤1500 ppm
- Potassium (K):≤100 ppm
- Sodium (Na):≤500 ppm
- Zinc (Zn):≤100 ppm
- Insoluble matter:≤0.01 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:10 g