Avancé
FDS
Certificats
Données du fabricant
0
0,00 €
Saisie de commande
Connexion
/
S'inscrire
Produits
Services
Solutions numériques
Applications
Support
À propos
Commande rapide
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Commande rapide
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Lien pour commandes
ContactUsLinkComponent
Accueil
Milieux pour microbiologie
Boîtes contact de microbiologie
Contact plates
Contact plates
Imprimer
Contact plates
Malt extract agar, 10
N° de catalogue OXOIPO5079C
Fournisseur:
THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Contact plates
N° de catalogue OXOIPO5079C
Fournisseur:
THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Numéro CAS:
Expand image
Retour en haut
Contact plates
Malt extract agar, 10
Spécifications
Add to cart
Aller à :
Spécifications
Numéro CAS:
Prix
24,30 €
Connexion
Pour la disponibilité
Unit of Measure
1 * 10 ST
-
+
Add to cart
Options de famille de produits disponibles
Politique de retour
Product Details & Documents
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot
Datasheet
OXOIPO5094C_TDS_EN
Spécifications
Spécifications
Cdt:
10
Désignation:
Malt extract agar
Spécifications