Inclusion bodies solubilisation buffer
IBS-HP™ buffer, 1 KIT
N° de catalogue 786-183HP
Fournisseur:   G-Biosciences
Inclusion bodies solubilisation buffer
N° de catalogue 786-183HP
Fournisseur:  G-Biosciences
Numéro CAS:  
Inclusion bodies solubilisation buffer
Inclusion bodies solubilisation buffer
IBS-HP™ buffer, 1 KIT
Numéro CAS:  
Prix
285,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
The IBS™ buffer is specifically developed for solubilisation of inclusion bodies.
IBS-HP™ Buffer is for the solubilisation of inclusion bodies containing highly hydrophobic proteins.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 KIT
  • Désignation:
    IBS-HP™ buffer
Spécifications