Inclusion bodies solubilisation buffer
IBS™ buffer, 100 mL
N° de catalogue 786-183
Fournisseur: G-Biosciences
Inclusion bodies solubilisation buffer
N° de catalogue 786-183
Fournisseur: G-Biosciences
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
The IBS™ buffer is specifically developed for solubilisation of inclusion bodies.
IBS-HP™ Buffer is for the solubilisation of inclusion bodies containing highly hydrophobic proteins.
Documents
Spécifications
Spécifications
- Cdt:100 mL
- Désignation:IBS™ buffer