Dry buffer packs, JAW™
Dry buffer packs, JAW™
Tris buffered saline packs, JAW™, 1X, 1 l/pack, 25mM Tris, 140mM sodium chloride and 3mM potassium chloride, 7,25 - 7,55, 20
N° de catalogue 786-288
Fournisseur:   G-Biosciences
Dry buffer packs, JAW™
N° de catalogue 786-288
Fournisseur:  G-Biosciences
Numéro CAS:  
Dry buffer packs, JAW™
Tris buffered saline packs, JAW™, 1X, 1 l/pack, 25mM Tris, 140mM sodium chloride and 3mM potassium chloride, 7,25 - 7,55, 20
Numéro CAS:  
Prix
130,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 20 ST
Product Details & Documents
Premixed buffer powders that simply require adding water to generate a ready-to-use buffer.
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    20
  • Désignation:
    Tris buffered saline packs, JAW™, 1X, 1 l/pack
  • Valeur pH:
    7,25 - 7,55
  • Contenu:
    25mM Tris, 140mM sodium chloride and 3mM potassium chloride
Spécifications