Agitateur orbital, VXR basic Vibrax®
Agitateur orbital VXR basic Vibrax, prise CH
  444-0511
Agitateur orbital, VXR basic Vibrax®
  444-0511
 :  
Agitateur orbital, VXR basic Vibrax®
Agitateur orbital, VXR basic Vibrax®
Agitateur orbital VXR basic Vibrax, prise CH
Petit mélangeur à contrôle optoélectronique, doté d'une large plage de vitesse. Le mouvement d'agitation circulaire et les vitesses basses restent constants.
  • Adaptés à un fonctionnement continu
  • Gamme d'accessoires interchangeables disponible
  • Utilisable de 5 à 40 °C (80% d'humidité relative), dans un incubateur ou une chambre froide
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
 : Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21
 : fourni sans fixation, les accessoires étant à commander séparément.
 : Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
  • Désignation:
    Agitateur orbital VXR basic Vibrax, prise CH
  • Charge max.:
    2 kg
  • Cat. No.:
    444-0511
  • Poids:
    6,1 kg
  • Orbit:
    4 mm
  • Vitesse:
    0 - 2200 min⁻¹
  • Mouvement d'agitation:
    orbital
  • Puissance d'entrée/sortie:
    35/13,2 W
  • L×P×H:
    157×247×130 mm
  • Modèle:
    VXR basic Vibrax
Accessories
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-2743
    Insert pour tubes à essai
    70 microtubes Eppendorf ou tubes, Ø 10 mm
    1 * 1 ST - 193,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-2302
    Portoir pour tubes à essai
    36 tubes Ø 16 mm
    1 * 1 ST - 521,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-2301
    Plateau (135×130 mm)
    1 flacon non attaché 1 - 250 ml
    1 * 1 ST - 128,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-2303
    Plateau support (410×210 mm)
    Flacons de culture, boîtes de Pétri
    1 * 1 ST - 369,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-2747
    Adaptateur de base
    Insert pour tubes
    1 * 1 ST - 193,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-2745
    Insert pour tubes à essai
    32 tubes, Ø 16 mm
    1 * 1 ST - 148,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-2746
    Insert pour tubes à essai
    Test tubes, 18 holes Ø 20 mm
    1 * 1 ST - 148,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-2308
    Support universel à rouleaux
    Fixation rapide et sécurisée, Erlenmeyers 2×500 ml maximum
    1 * 1 ST - 883,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-2744
    Insert pour tubes à essai
    41 tubes, Ø 12 mm
    1 * 1 ST - 193,00 €