Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™
Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™
9,180, —, Borate, 25 °C, Plastic bottle, 1×1 L, 1 L
N° de catalogue 33595-1L
Fournisseur:   Honeywell Chemicals
Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™
N° de catalogue 33595-1L
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™
9,180, —, Borate, 25 °C, Plastic bottle, 1×1 L, 1 L
Numéro CAS:  
Prix
68,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Buffers with fungicide (except pH 10,012)
Certifications: According to DIN 19266.
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Type de tampon de pH:
    Borate
  • Cdt:
    1 L
  • Température de réference:
    25 °C
  • Précision du pH:
  • Info cdt:
    1×1 L
  • Valeur pH:
    9,180
Spécifications