Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
15 ml, 0,1 ml, 0,045 ± ml
N° de catalogue BURK9695-1015
Fournisseur:   BURKLE
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
N° de catalogue BURK9695-1015
Fournisseur:  BURKLE
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
15 ml, 0,1 ml, 0,045 ± ml
Prix
94,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, class B.
  • Adjusted for Ex
  • Blue ring graduations, Schellbach stripe
  • Precise dosing using the press button, exact fine titration with the micro-screw and precise discharge jet
Graduation according to Category B (Tolerances according to DIN EN ISO 385).
Certifications: Graduation according to Category B (Tolerances according to DIN EN ISO 385).
Spécifications
  • Capacité:
    15 ml
  • Division:
    0,1 ml
  • Tolérance:
    0,045 ± ml
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BURK9695-0040
    Spare nozzle, PP
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 3,90 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Disponibilité
    Prix
  • BURK9695-0528
    Bouchon sans tube d'alimentation pour flacon de 1000 ml
    __
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 2,40 €