Accessoires pour cryoboîtes
Séparateurs, PP, naturel, longueur 121 mm, hauteur 27 mm
N° de catalogue 211-0349
Fournisseur: GLW
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Séparateurs, PP, naturel, longueur 121 mm, hauteur 27 mm
- Seq:6