Boîtes à coloration, WHEATON®
Boîtes à coloration, WHEATON®
Couvercle pour boîte à coloration, - mm
N° de catalogue 631-2502
Fournisseur:   DWK Life Sciences
Boîtes à coloration, WHEATON®
N° de catalogue 631-2502
Fournisseur:  DWK Life Sciences
Boîtes à coloration, WHEATON®
Boîtes à coloration, WHEATON®
Couvercle pour boîte à coloration, - mm
Prix
111,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 3 ST
Product Details & Documents
En verre sodo-calcique et acier inoxydable.
  • Fond du portoir à coloration en verre amovible, ouvert pour faciliter et accélérer l'immersion et l'évacuation, tout en réduisant les risques de contamination croisée
Cette boîte standard permet les procédures de coloration manuelles. Le portoir accueille dix lames seules, 19 lames disposées tout à tout face à face et en diagonale, ou 20 lames dos à dos. L×l standard: 75×25 mm, 75×38 mm et 75×51 mm.
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Couvercle pour boîte à coloration
  • l×p×h:
    - mm