Iris scissors
Iris scissors
Pointu/pointu, 115 mm
N° de catalogue MART11-631-11
Fournisseur:   KLS Martin Group
Iris scissors
N° de catalogue MART11-631-11
Fournisseur:  KLS Martin Group
Iris scissors
Pointu/pointu, 115 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dissecting scissors made of stainless steel. One model features a TC Gold finish.
  • TC Gold finish: Tungsten Carbide inlays provide an exceptionally long service life
  • Straight or curved available
Spécifications
  • Type:
    Pointu/pointu
  • Longueur:
    115 mm
  • Seq:
    01