Flasks, pear shaped
50 ml, 19/26 NS, 125 mm, 48 mm
  212-0603
 :   SciLabware
Flasks, pear shaped
  212-0603
Flasks, pear shaped
Flasks, pear shaped
50 ml, 19/26 NS, 125 mm, 48 mm
34,60 €
1 * 1 ST
PYREX®, borosilicate glass, clear.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Ideal for semi-micro distillations. With standard ground joint sleeve and white labelling field.
  • Ø ext.:
    48 mm
  • Rodage femelle:
    19/26 NS
  • Capacité:
    50 ml
  • Hauteur:
    125 mm