Flasks, pear shaped
10 ml, 14/23 NS, 85 mm, 23 mm
212-0594
PYREX®, borosilicate glass, clear.
- Très bonne résistance chimique
- Grande résistance thermique
- Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Ideal for semi-micro distillations. With standard ground joint sleeve and white labelling field.
- Ø ext.:23 mm
- Rodage femelle:14/23 NS
- Capacité:10 ml
- Hauteur:85 mm