Objectives
Plan apochromatic objective, 2x, 6,2 mm
N° de catalogue OLYMN1480200
Aller à :
Arrêté
Product Details & Documents
Spécifications
- Grossissement:2x
- Désignation:Plan apochromatic objective
- Distance de travail:6,2 mm