Objectives for CKX53
Objectives for CKX53
Objectif plan achromatique à la fluorine, Ph 4×/0,13, 17 mm
N° de catalogue OLYMN1479100
Objectives for CKX53
N° de catalogue OLYMN1479100
Fournisseur:  
Objectives for CKX53
Objectives for CKX53
Objectif plan achromatique à la fluorine, Ph 4×/0,13, 17 mm
Arrêté
Product Details & Documents
Spécifications
  • Grossissement:
    Ph 4×/0,13
  • Désignation:
    Objectif plan achromatique à la fluorine
  • Seq:
    103
  • Distance de travail:
    17 mm