Objectives for CKX53
Objectif achromatique LC avec correction de 1 mm et contraste de relief (RC3), 40×/0,55, 1,9 mm
N° de catalogue OLYMN1478100
Aller à :
Arrêté
Product Details & Documents
Spécifications
- Grossissement:40×/0,55
- Désignation:Objectif achromatique LC avec correction de 1 mm et contraste de relief (RC3)
- Seq:123
- Distance de travail:1,9 mm