Density Hydrometers
1,720 - 1,780 g/ml, 0,001, 160 mm
N° de catalogue GERI0020
Fournisseur:   GERING
Density Hydrometers
N° de catalogue GERI0020
Fournisseur:  GERING
Density Hydrometers
Density Hydrometers
1,720 - 1,780 g/ml, 0,001, 160 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 20 °C.
Spécifications
  • Longueur:
    160 mm
  • Seq:
    15
  • Division:
    0,001
  • Plage de mesure:
    1,720 - 1,780 g/ml