Stoppers, self realasing, PTFE
Stoppers, self realasing, PTFE
29/32, 60 mm
N° de catalogue COWI010.1229
Fournisseur:   COWIE
Stoppers, self realasing, PTFE
N° de catalogue COWI010.1229
Fournisseur:  COWIE
Stoppers, self realasing, PTFE
Stoppers, self realasing, PTFE
29/32, 60 mm
Prix
32,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Fit standard ground glass joints.
With sealing rings and self releasing ring.
Spécifications
  • RN:
    29/32
  • Hauteur:
    60 mm