Électrodes de référence, InLab® Reference
InLab® Reference Plus, 0...+60 °C, Verre, Gel + KCl 3 mol/l, PTFE amovible, 12×120 mm, S7, Solutions fortement salines; acides/bases corrosifs et chauds
N° de catalogue 662-2872
Fournisseur: Mettler - Toledo
Aller à :
Product Details & Documents
Électrodes de référence avec connecteur S7.
- Série InLab® Reference Plus idéale pour les mesures avec des électrodes sélectives d'ions
- Système de référence pour les séries InLab® Reference : ARGENTHAL™ avec piège d'ions d'argent (aucun risque de contamination par des sulfures et protéines)
Material: Glass
Informations de commande: livrées avec certificat de test et sans câble. Autres électrodes sur demande.
Documents
Mettler InLab® Sensors
Documentation produit
Spécifications
- Connexion:S7
- Ø×L:12×120 mm
- Pour:Solutions fortement salines; acides/bases corrosifs et chauds
- Type:InLab® Reference Plus
- Matière:Verre
- Membrane:PTFE amovible
- Électrolyte:Gel + KCl 3 mol/l
- Température:0...+60 °C