Électrodes de pH, InLab®
Product Details & Documents
Avec connecteur S7, BNC ou MultiPin™ (pH/température).
- Liquid filled electrodes for efficient pH measurements in daily laboratory use of a wide application range
- ARGENTHAL™ reference system with silver-ion trap so that there is no risk of contamination by sulphides and proteins
- Conform to RoHS ('Restriction of Hazardous Substances' in electrical and electronic equipment) and WEEE ('Waste Electrical and Electronic Equipment')
- InLab® Versatile Pro features a replaceable ceramic junction which offers an economic alternative to open or movable sleeve junctions
Junction: Movable glass sleeve
* Sonde de température intégrée (NTC30)
** Sonde de température intégrée (Pt1000)
Electrolyte: 3 mol/l KCl
Informations de commande: Supplied with test certificate and with (BNC connection) or without cable (S7 and MultiPin™ connections). Junction tool and set of junctions for replacing the junction of the InLab® Versatile Pro electrode are available separately.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotMETT51343056_TDS_EN
Fiche technique
Mettler InLab® Sensors
Documentation produit
Spécifications
- Connexion:MultiPin™
- Ø×L:12×120 mm
- Pour:Eau potable, solutions hautement salines, eau de mer, tampons TRIS, acides/bases corrosifs
- Type:InLab® Routine PT1000**
- Désignation:InLab® Routine PT1000
- Matière:Verre
- Membrane:Céramique
- Électrolyte:3 mol/l KCl
- Température:0...+100 °C
- pH:0 - 14
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationLongueurDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationLongueurDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationLongueurDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- METT51340267Outil de jonction, pour l'échange de la jonction remplaçableConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 74,80 €