Récipients à pansements avec couvercle
124 mm, 165 mm
N° de catalogue BOCH8623
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Jar made of stainless steel.
- Stackable
- Lid with handle
- Very good chemical and temperature resistance
Spécifications
- Ø ext.:124 mm
- Hauteur:165 mm