Noix, trois angles
Duraluminium, 19 - 23 mm
N° de catalogue BOCH5656
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Three angled bossheads made of duraluminium (aluminium alloy).
- Angle: 90 + 180 + 270°
- Suitable for multilevel and three dimension constructions
Spécifications
- Matière:Duraluminium
- Pour tige Ø:19 - 23 mm