Noix, trois angles
Noix, trois angles
Duraluminium, 9 - 13 mm
N° de catalogue BOCH5655
Fournisseur:   BOCHEM
Noix, trois angles
N° de catalogue BOCH5655
Fournisseur:  BOCHEM
Noix, trois angles
Noix, trois angles
Duraluminium, 9 - 13 mm
Prix
15,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Three angled bossheads made of duraluminium (aluminium alloy).
  • Angle: 90 + 180 + 270°
  • Suitable for multilevel and three dimension constructions
Spécifications
  • Matière:
    Duraluminium
  • Pour tige Ø:
    9 - 13 mm