Double bossheads
Double bosshead, heart screw M6, Acier inoxydable 18/10, 16,5 mm
N° de catalogue BOCH5353
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Double bossheads, either made of stainless steel or aluminium.
- Angle: 180 + 90°
- Different screw types available
Spécifications
- Désignation:Double bosshead, heart screw M6
- Matière:Acier inoxydable 18/10
- Pour tige Ø:16,5 mm