Bases trépied
Base trépied, 1,7 kg, 185 mm
N° de catalogue 241-0341
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Bases trépied
N° de catalogue 241-0341
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Bases trépied
Bases trépied
Base trépied, 1,7 kg, 185 mm
Prix
44,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Revêtement acier pulvérisé
  • Avec trou fileté M10
  • Pas de tige support
  • Pieds en caoutchouc antidérapant pour une stabilité optimale
Spécifications
  • Désignation:
    Base trépied
  • Longueur branche:
    185 mm
  • Poids:
    1,7 kg