ContactUsLinkComponent
Agitateur à 7 rouleaux à double mouvement de rotation et balancement, provoquant une bonne homogénéisation par effet d’onde sinusoïdale. Spécialement recommandé pour travail en suspension de liquides biologiques et pour hématologie. Vitesse 10 à 80 t 1 * 1 Pce
N° de catalogue SELE7001723
Fournisseur:  SELECTA
Agitateur à 7 rouleaux à double mouvement de rotation et balancement, provoquant une bonne homogénéisation par effet d’onde sinusoïdale. Spécialement recommandé pour travail en suspension de liquides biologiques et pour hématologie. Vitesse 10 à 80 t 1 * 1 Pce
N° de catalogue SELE7001723
Fournisseur:  SELECTA
Frequently Bought Together